Learn More
Moxifloxacina, TRC
Código de producto. 30008429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008429 5 g 5 g
30005110 2.5 g 2.50 g
30007988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4874605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151096-09-2
Fórmula molecular C21 H24 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 401.43
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, (4aS-cis)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Avolex, Izilox, Moxeza, Moxicip, Moxifloxacin, Moxifloxacine, Rapiflox, Vigamox
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirroli[3,4-b]piridina-6-ilo-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoxinolinina-3-carboxílico
SMILES COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24FN3O4/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1751
Porcentaje de pureza >95%