Learn More
Éster metílico de moxifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moxifloxacin Methyl Ester |
| CAS | 721970-35-0 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FN3O4/c1-29-21-18-14(20(27)15(22(28)30-2)10-26(18)13-5-6-13)8-16(23)19(21)25-9-12-4-3-7-24-17(12)11-25/h8,10,12-13,17,24H,3-7,9,11H2,1-2H3/t12-,17+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 415.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.1907 |