Learn More
Moxifloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16447916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447916 100 mg 100 miligramos
16411946 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16447916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY66011A
MedChemExpress Moxifloxacin is an orally active 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Moxifloxacin is an orally active 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin
Forma física Solid
CAS 151096-09-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24FN3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N(C4)C[C@]5([H])[C@@]4([H])CCCN5)=C3OC)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 401.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.43
Porcentaje de pureza 99.48%