Learn More
Moxifloxacina Monohidrato de Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17963715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963715 50 mg 50 miligramos
17911455 10 mg 10 miligramos
17942325 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM74500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192927-63-2
Fórmula molecular C21 H24 F N3 O4 . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 455.91
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, monohydrochloride, monohydrate, (4aS-cis)-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Moxifloxacin hydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahidropirrrol[3,4-b]piridina-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoquinolina-3-carboxílico; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxifloxacin, Hydrochloride Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH.H2O/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H;1H2/t11-,16+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1623
Porcentaje de pureza >95%