Learn More
Moxidectina, TRC
Código de producto. 30005435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005435 50 mg 50 miligramos
30003770 25 mg 25 miligramos
30004006 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM74480050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113507-06-5
Fórmula molecular C37 H53 N O8
Peso molecular (g/mol) 639.82
Sinónimo Milbemycin B, 5-O-demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-, [6R,23E,25S(E)]-, Milbemycin B, 5-O-demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-butenyl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-, (6R,23E,25S)- (9CI), (6R,23E,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)milbemycin B, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], milbemycin B deriv., 23-Methoxime-LL-F 28249α, CL 301423, Cydectin, Equest, Moxidectin, ProHeart 6, Quest, Quest (parasiticide), Vetdectin Oral Drench
Nombre IUPAC (2aE,2'R,4E,4'E,5'S,6R,6'S,8E,11R,15S,17aR,20R,20R,20aR,20bS)-6'-[(1E)-1,3-Dimetilbut-1-enilo]-20,20b-dihidroxi-4'-(metoxiimino)-5',6,8,19-tetrametil-3',4',5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-tetradecahidrospiro[2H,17H-11,15-metanofuro[4,3,2-pq][2,6]benzodioxaciclooctadecina-13,2'-piran]-17-uno
SMILES CO\N=C\1/C[C@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(=C\C(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxidectin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.3771
Porcentaje de pureza >95%