Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
Código de producto. 16494477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494477 50 mg 50 miligramos
16448608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0777
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
Moxidectin(ProHeart 6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxidectin
CAS 113507-06-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H53NO8
Cantidad 50 mg
Sinónimo CL301423
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C
Peso molecular (g/mol) 639.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.82
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation