Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moxalactam sodium salt |
| CAS | 64953-12-4 |
| Fórmula molecular | C20H18N6Na2O9S |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. |
| Clave InChI | GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYNA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].COC1(NC(=O)C(C([O-])=O)C2=CC=C(O)C=C2)C2OCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O |
| Nombre IUPAC | disodio 7-[2-carboxilato-2-(4-hidroxifenil)acetamido]-7-metoxi-3-{[(1-metil-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-8-oxo-5-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 564.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.44 |