Learn More
Sal sódica de moxalactama (mezcla de diastereómeros), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Moxalactam Sodium Salt(Mixture of diastereomers) |
| CAS | 64953-12-4 |
| Fórmula molecular | C20H18N6Na2O9S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-rel-7-[[-Carboxy(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Disodium Salt, 6059S, Antibiotic 6059S, Disodium Latamoxef, Latamoxef Sodium, Festamoxin, LY 12735, LY 127935, Moxalactam Disodium, S 6059, Shiomarin, Shionogi 6059S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/t12?,18-,20+;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CO[C@]1(NC(=O)C(C(=O)[O-])c2ccc(O)cc2)[C@H]3OCC(=C(N3C1=O)C(=O)[O-])CSc4nnnn4C |
| Nombre IUPAC | disodio;(6R,7R)-7-[[2-carboxilato-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-7-metoxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 564.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.0651 |