Learn More
Moxalactam sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16492276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16492276 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16492276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1484
MedChemExpress Moxalactam (Latamoxef) sodium salt is a synthetic oxa-β-lactam antibiotic. Moxalactam sodium salt has a broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Moxalactam sodium salt inhibits production of β-lactamases.
Moxalactam (Latamoxef) sodium salt is a synthetic oxa-β-lactam antibiotic. Moxalactam sodium salt has a broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Moxalactam sodium salt inhibits production of β-lactamases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moxalactam sodium salt
Forma física Powder
CAS 64953-12-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18N6Na2O9S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Latamoxef sodiumLamoxactam sodiumLY-127935 sodium
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (110.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CO[C@]2([H])[C@](OC)(NC([C@H](C(O[Na])=O)C4=CC=C(O)C=C4)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 564.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.44
Porcentaje de pureza 95.0%