Learn More
Heinz Herenz Espátulas bucales de madera de abedul
Código de producto. 17813664
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
0,49 ft
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17813664 0,49 ft paquete de 50
1 options
Código de producto. 17813664 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1091307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.31€
    3.69€ / paquete de 50
    Ahorro 1.62€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Espátulas bucales fabricadas en madera de abedul.
  • Espátulas bucales
  • Hecho de madera de abedul
  • Tamaño aproximado: 150 x 18 x 1,6 mm
  • M6: bordes lisos
Especificaciones
Tipo de producto Depresor de lengua
Grado Médico
Longitud (imperial) 0,49 ft
Longitud (métrico) 150 mm
Material Madera de abedul
Tamaño Estándar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Marrón
Esterilidad Estéril