Learn More
- Home
- Products
- Reactivos y kits de inmunoensayo
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
Código de producto. 18792727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 plex
11 plex
12 plex
13 plex
14 plex
15 plex
16 plex
17 plex
18 plex
19 plex
2 plex
20 plex
21 plex
22 plex
23 plex
24 plex
25 plex
26 plex
27 plex
28 plex
29 plex
3 plex
30 plex
31 plex
32 plex
33 plex
34 plex
35 plex
36 plex
37 plex
38 plex
39 plex
4 plex
40 plex
41 plex
42 plex
43 plex
44 plex
45 plex
5 plex
6 plex
7 plex
8 plex
9 plex
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
44 product options available for selection
| Código de producto. | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|
| 18792727 | 29 plex | cada uno |
| 18482500 | 45 plex | 1 set |
| 18431820 | 11 plex | 1 set |
| 18412620 | 12 plex | 1 set |
| 18790747 | 5 plex | cada uno |
| 18730827 | 42 plex | cada uno |
| 18791007 | 20 plex | cada uno |
| 18781847 | 9 plex | cada uno |
| 18712737 | 27 plex | cada uno |
| 18753407 | 13 plex | cada uno |
| 18791527 | 23 plex | cada uno |
| 18713667 | 3 plex | cada uno |
| 18712407 | 40 plex | cada uno |
| 18730047 | 31 plex | cada uno |
| 18754307 | 41 plex | cada uno |
| 18781007 | 30 plex | cada uno |
| 18742007 | 10 plex | cada uno |
| 18723247 | 22 plex | cada uno |
| 18780747 | 39 plex | cada uno |
| 18741627 | 44 plex | cada uno |
| 18744707 | 18 plex | cada uno |
| 18763667 | 7 plex | cada uno |
| 18744377 | 2 plex | cada uno |
| 18743937 | 28 plex | cada uno |
| 18771397 | 6 plex | cada uno |
| 18700827 | 36 plex | cada uno |
| 18712827 | 33 plex | cada uno |
| 18790567 | 17 plex | cada uno |
| 18783757 | 32 plex | cada uno |
| 18701717 | 19 plex | cada uno |
| 18753177 | 34 plex | cada uno |
| 18761117 | 43 plex | cada uno |
| 18750177 | 14 plex | cada uno |
| 18730477 | 21 plex | cada uno |
| 18764307 | 38 plex | cada uno |
| 18754707 | 26 plex | cada uno |
| 18712547 | 25 plex | cada uno |
| 18764377 | 15 plex | cada uno |
| 18764217 | 4 plex | cada uno |
| 18774637 | 35 plex | cada uno |
| 18733507 | 8 plex | cada uno |
| 18722827 | 16 plex | cada uno |
| 18763017 | 37 plex | cada uno |
| 18750747 | 24 plex | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
18792727
Supplier
R&D Systems™
Supplier No.
FCSTM2029
-
6855.00€
6483.75€ / paquete de 1
Ahorro 371.25€
5% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Cantidad | 29 plex |
| Especie | Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |