Learn More
R&D Systems™ Mouse VLDLR (NP_038731.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18717748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18717748 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18717748 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica VLDLR
Número de acceso NP_038731.2
ID de gen (Entrez) 7436
Alias de gen CARMQ1, CHRMQ1, FLJ35024, very low density lipoprotein receptor, very low-density lipoprotein receptor, VLDL R, VLDL receptor, VLDL-R, VLDLRCH
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg