Learn More
R&D Systems™ Mouse Versican (NP_001127947.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18720188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18720188 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18720188 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3014
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Versican
Número de acceso NP_001127947.1
ID de gen (Entrez) 1462
Alias de gen Chondroitin sulfate proteoglycan 2 WGN, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, CSPG2, CSPG2DKFZp686K06110, ERVR, GHAP, Glial hyaluronate-binding protein, Large fibroblast proteoglycan, PG-M, PG-MWGN1, VCAN, versican, versican core protein, versican proteoglycan
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg