missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse VEGFR3/Flt-4 Antibody, R&D Systems™

Descripción
VEGFR3/Flt-4 Monoclonal specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VEGFR3/Flt-4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 102806 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q5SU94 |
| Alias de gen | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Flt-4, FLT4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGF R3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4 |
| Símbolos de los genes | FLT4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?