Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18210062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18210062 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 18210062 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82089439
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    497.70€ / paquete de 2
    Ahorro 29.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Universal
Cantidad 2 viales
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Universal Protein Lysate: Mouse Normal Tissues
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Mouse
Especie del huésped Mouse
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación