Learn More
R&D Systems™ Mouse TSLP (NP_067342.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18733547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18733547 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18733547 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
génica TSLP
Número de acceso NP_067342.1
ID de gen (Entrez) 85480
Alias de gen thymic stromal lymphopoietin
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg