Learn More
R&D Systems™ Mouse TRAIL R2/TNFRSF10B (NP_064671) VersaClone cDNA
Código de producto. 18709858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18709858 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18709858 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TRAIL Receptor 2
The Mouse TRAIL R2/TNFRSF10B (NP_064671) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TRAILR2/TNFRSF10B, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TRAILR2/TNFRSF10B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica mTnfrsf10b
Número de acceso NP_064671
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1159bp
ID de gen (Entrez) 8795 (Human); 21933 (Mouse)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación