Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TNFSF11/RANKL de ratón
Código de producto. 16861626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16861626 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16861626 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1003596T
KE10035 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para TNFSF11 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la TNFSF11 endógena.
  • El ensayo reconoce la TNFSF11 de ratón. Un anticuerpo específico para el TNFSF11 ha sido prerecubierto en los micropocillos. La proteína TNFSF11 en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para TNFSF11 para detectar la proteína TNFSF11 capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
  • El TNFSF11, también conocido como RANKL, es un miembro de la familia de citoquinas del factor de necrosis tumoral (TNF), que es un ligando para la osteoprotegerina y funciona como un factor clave para la diferenciación y activación de los osteoclastos.
  • El RANKL es producido por un conjunto diverso de células específicas de linaje y está involucrado en una amplia variedad de procesos fisiológicos que incluyen remodelación esquelética, organogénesis de ganglios linfáticos, desarrollo de glándulas mamarias y regulación térmica.
  • Se ha demostrado que RANKL es un factor de supervivencia de las células dendríticas y participa en la regulación de la respuesta inmune dependiente de células T.
  • Los ratones deficientes mostraron defectos en la diferenciación temprana de linfocitos T y B, y no pudieron formar estructuras mamarias lóbulo-alveolares durante el embarazo.
Especificaciones
Número de acceso BC131970
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,8 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 21943
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt O35235
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse TNFSF11/RANKL ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine