Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TNF-alfa de ratón
Código de producto. 16851596 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana Tamaño de la unidad
16851596 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16851596 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1000296T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
KE10002 es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas en fase sólida (ensayo tipo sándwich) ELISA ). El TNF-α ELISA El kit se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteína TNF-α endógena.α .
  • El ensayo reconoce TNF-α de ratón. Un anticuerpo específico para TNF-α se ha revestido previamente en los micropocillos. La proteína TNF-α en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para TNF-α para detectar la proteína TNF-α capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La TNF, también conocida como TNF-alfa, o cachectina, es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF).
  • Se expresa como una proteína unida a la membrana de 26 kDa y luego es escindida por la enzima de conversión TNF-alfa (TACE) para liberar el monómero soluble de 17 kDa, que forma homotrímeros en circulación.
  • Se produce principalmente por macrófagos activados, aunque puede ser producido por muchos otros tipos de células como linfocitos CD4+, células NK, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y neuronas.
  • Puede unirse a sus receptores TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR y, por lo tanto, funcionar a través de ellos. Esta citoquina está implicada en la regulación de un amplio espectro de procesos biológicos, incluyendo proliferación celular, diferenciación, apoptosis, metabolismo lipídico y coagulación. El TNF-alfa humano y de ratón comparten una identidad de secuencia de aminoácidos del 79 %.
  • A diferencia del TNF-alfa humano, la forma del ratón está glicosilada.
  • En ratones, la deficiencia de este gen se asocia con defectos en la respuesta a la infección bacteriana, con defectos en la formación de redes de células dendríticas foliculares organizadas y centros germinales y con una falta de folículos de las células B primarias.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265530
Intervalo del ensayo De 7,8 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 21926
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P06804
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse TNF-alpha ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine