Learn More
R&D Systems™ Mouse TfR (NP_035768.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | TfR (Transferrin R) |
| Número de acceso | NP_035768.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 2305 bp |
| ID de gen (Entrez) | 7037 |
| Alias de gen | CD71, CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TfR (TransferrinR), TFR1, TFRC, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Mostrar más |