Learn More
Mouse Sulfamidase/SGSH Antibody, R&D Systems™
Descripción
Sulfamidase/SGSH Polyclonal specifically detects Sulfamidase/SGSH in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sulfamidase/SGSH |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | NP_061292 |
| Alias de gen | heparan sulfate sulfatase, HSS, HSSN-sulphoglucosamine sulphohydrolase, MPS3A, MPS3Asulphamidase, N-sulfoglucosamine sulfohydrolase, SFMD, SFMDEC 3.10.1.1, SGSH, Sulfoglucosamine sulfamidase, Sulphamidase |
| Símbolos de los genes | SGSH |
| Especie del huésped | Goat |
| Show More |
For Research Use Only