Learn More
Mouse stomach normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Código de producto. 32152897 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Tamaño de la unidad
32152897 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32152897 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab292561mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Mouse stomach normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: stomach normal
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot