Learn More
R&D Systems™ Mouse SorCS2 (NP_112151.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18401840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18401840 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18401840 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3442
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica SorCS2
Número de acceso NP_112151.2
ID de gen (Entrez) 57537
Alias de gen KIAA1329VPS10 domain receptor protein, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 2, VPS10 domain-containing receptor SorCS2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg