Learn More
R&D Systems™ Mouse SorCS1 (AAF68196.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18702477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702477 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18702477 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.00€
    806.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 46.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
génica SorCS1
Número de acceso AAF68196.1
ID de gen (Entrez) 114815
Alias de gen FLJ41758, FLJ43475, FLJ44957, hSorCS, SORCS, SORCS receptor 1, sorCS1, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 1, VPS10 domain receptor protein SORCS 1, VPS10 domain receptor SorCS, VPS10 domain-containing receptor SorCS1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg