Learn More
R&D Systems™ Mouse SLITRK5 (NP_942565) VersaClone cDNA
Código de producto. 18743869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18743869 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18743869 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
SLIT and NTRK-like Family, Member 5
The Mouse SLITRK5 (NP_942565) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SLITRK5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SLITRK5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica mSlitrk5
Número de acceso NP_942565
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2887bp
ID de gen (Entrez) 26050 (Human), 75409 (Mouse), 306152 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg