Learn More
R&D Systems™ Mouse SIRP alpha/CD172a (NP_031573) VersaClone cDNA
Código de producto. 18714658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18714658 10 μg 10 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18714658 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
R&D Systems™ Mouse SIRP alpha/CD172a (NP_031573) VersaClone cDNA is a member of the C1QTNF superfamily.
The Mouse SIRP alpha/CD172a (NP_031573) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SIRP alpha/CD172a, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SIRP alpha/CD172a insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica SIRP alpha/CD172a
Número de acceso NP_031573
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 877bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 140885
Alias de gen Bit, BITbrain-immunoglobulin-like molecule with tyrosine-based activation motifs, Brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs, CD172 antigen-like family member A, CD172a, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MFR, MFRtyrosine phosphatase SHP substrate 1, MYD1, MYD-1, MyD-1 antigen, P84, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1, PTPNS1, SHP substrate 1, SHPS1, SHPS-1, SHPS1CD172A, signal-regulatory protein alpha, Signal-regulatory protein alpha-1, Signal-regulatory protein alpha-2, Signal-regulatory protein alpha-3, SIRPA, SIRPalpha, SIRP-ALPHA-1, Sirp-alpha-2, SIRPalpha2, Sirp-alpha-3, SIRPtyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg