Learn More
R&D Systems™ Mouse Semaphorin 3G (NP_001020550.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18730037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18730037 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18730037 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Especificaciones
génica SEMA3G
Número de acceso NP_001020550.1
ID de gen (Entrez) 56920
Alias de gen (semaphorin) 3 G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, SEMA3G, Semaphorin sem2, semaphorin-3 G
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg