Learn More
R&D Systems™ Mouse SCGF/CLEC11a (NP_033157) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_033157 |
| ID de gen (Entrez) | 6320 |
| Alias de gen | CLEC11a, CLECSF3, LSLCL, P47, SCGF |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |