Learn More
R&D Systems™ Mouse RECK (NP_057887) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_057887 |
| ID de gen (Entrez) | 8434 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |