missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse/Rat TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18748307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18748307 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18748307 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2985SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Polyclonal specifically detects TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8K093
Alias de gen EC 3.4.19.6, FLJ22381, PAP-II, PAP-IIthyroliberinase, PGPEP2, Pyroglutamyl-peptidase II, Thyroliberinase, thyrotropin-releasing hormone degrading enzyme, thyrotropin-releasing hormone-degrading ectoenzyme, TRHDE, TRH-DE, TRH-degrading ectoenzyme, TRHdegrading Ectoenzyme, TRH-DEthyrotropin-releasing hormone degrading ectoenzyme, TRH-specific aminopeptidase
Símbolos de los genes TRHDE
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE Arg64-His1025 Accession # Q8K093
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29953
Especificidad de la prueba Detects mouse and rat TRH-degrading Ectoenzyme/TRHDE in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.