Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para PDGF-BB de ratón/rata
KE10034 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para PDGF-BB de ratón/rata se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del PDGF-BB endógeno de ratón/rata.
Marca: Proteintech™ KE10034-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- El ensayo reconoce el PDGF-BB de ratón/rata. Un anticuerpo específico para PDGF-BB de ratón/rata se ha revestido previamente en micropocillos.
- La proteína PDGF-BB de ratón/rata en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para PDGF-BB de ratón/rata para detectar la proteína PDGF-BB de ratón/rata capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
- El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) pertenece a la familia de factores de crecimiento que consisten en cuatro ligandos extracelulares secretados, entre los que se incluyen PDGF-A, -B, -C y -D.
- Estas isoformas, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC y PDGF-DD, actúan a través de dos receptores tirosina quinasas, receptores de PDGF alfa y beta. Las isoformas de PDGF estimulan el crecimiento, la supervivencia y la motilidad de las células mesenquimales y de otros tipos de células.
- Tienen funciones importantes durante el desarrollo embrionario y en el control de la homeostasis tisular en el adulto. PDGF-BB es una de las isoformas más recientemente estudiadas y desempeña un papel importante en el desarrollo esquelético.
- PDGF-BB estimula la contracción del gel de colágeno mediado por células. PDGF-BB modula la proliferación endotelial y la angiogénesis in vitro mediante receptores beta de PDGF.
Especificaciones
NM_011057 | |
28,9 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Ratón, rata | |
Ratón/rata | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 62,5 a 4000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
18591 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P31240 |