Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para IGF1 de ratón/rata
Código de producto. 16831626 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Ratón, rata
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16831626 Ratón, rata 96 tests
1 options
Código de producto. 16831626 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1003296T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
KE10032 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para ratón/rata IGF1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del IGF1 endógeno de ratón/rata.
  • El ensayo reconoce IGF1 de ratón/rata. Un anticuerpo específico para IGF1 de ratón/rata ha sido prerecubierto en los micropocillos. La proteína IGF1 de ratón/rata en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para IGF1 de ratón/rata para detectar la proteína IGF1 de ratón/rata capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • Factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF1), una hormona péptido de 70 aminoácidos, es el principal mediador de los efectos bioquímicos de la hormona del crecimiento (GH). El IGF1 es un factor de crecimiento importante en la regulación de la proliferación y diferenciación celular.
  • El IGF1 se sintetiza en gran medida en el hígado (75 %) y, en menor medida, en los tejidos periféricos. Se ha demostrado que el IGF1 desempeña un papel esencial en la prevención de la formación de hígado graso. El IGF1 es un mitógeno potente y está inhibido por la proteína 3 de unión al IGF (IGFBP3). Los niveles altos de IGF1 en suero y de IGFBP3 bajos se asocian con un mayor riesgo de varios carcinomas.
  • Los ratones que carecen de IGF1 presentan una hipoplasia generalizada de órganos, incluido el subdesarrollo del sistema nervioso central y defectos de desarrollo en los sistemas óseo, muscular y reproductivo.
Especificaciones
Número de acceso BC012409
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón, rata
ID de gen (Entrez) 16000
Especie del huésped Ratón/rata
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P05017
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse CXCL2 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine