Learn More
R&D Systems™ Mouse Rae-1 epsilon/ULBP-4 (NP_937836.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Rae-1 epsilon |
| Número de acceso | NP_937836.1 |
| Concentración | 10 μg (at 0.2 μg/μL) |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 769 bp |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |