missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Rae-1 epsilon Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18739557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18739557 500 μg 500 microgramos
18726438 25 μg 25 microgramos
18752899 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18739557 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1135500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Rae-1 epsilon Monoclonal specifically detects Rae-1 epsilon in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rae-1 epsilon
Aplicaciones Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205001
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Símbolos de los genes Raet1e
Especie del huésped Rat
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse Rae-1 epsilon
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 379043
Especificidad de la prueba Detects mouse Rae-1 epsilon in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Rae-1 alpha , beta , gamma , or delta is observed. By flow cytometry, no cross-reactivity with mouse Rae-1 alpha or mouse Rae-1 gamma .
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.