Learn More
R&D Systems™ Mouse Prominin 2 (AAM10543.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18401920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18401920 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18401920 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3196
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Prominin 2
Número de acceso AAM10543.1
ID de gen (Entrez) 150696
Alias de gen hPROML2, MGC138714, PROM2, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg