Learn More
R&D Systems™ Mouse Progranulin (NP_032201.3) VersaClone cDNA
Código de producto. 18722147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722147 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18722147 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.77€
    341.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.52€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
génica Progranulin/PGRN
Número de acceso NP_032201.3
ID de gen (Entrez) 2896
Alias de gen Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg