Learn More
R&D Systems™ Mouse Podocin/NPHS2 (NP_569723.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18760297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18760297 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18760297 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Podocin/NPHS2
Número de acceso NP_569723.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1171 bp
ID de gen (Entrez) 7827
Alias de gen Nephrosis 2, nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin), NPHS2, PDCN, PDCNSRN1podocin, SRN1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg