Learn More
R&D Systems™ Mouse Plexin A4 (NP_786926.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Plexin A4 |
| Número de acceso | NP_786926.2 |
| ID de gen (Entrez) | 91584 |
| Alias de gen | A, DKFZp434G0625, FAYV2820, FLJ35026, FLJ38287, KIAA1550DKFZp566O0546, PLEXA4, plexin A4, plexin A4, B, plexin-A4, PLXNA4, PLXNA4A, PLXNA4B, PRO34003 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |