Learn More
R&D Systems™ Mouse PLA2R1 (NP_032893.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| génica | PLA2R1 |
| Número de acceso | NP_032893.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 4477 bp |
| ID de gen (Entrez) | 22925 |
| Alias de gen | 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13C, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180 kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180 kD, secretory phospholipase A2 receptor |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Cantidad | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?