Learn More
R&D Systems™ Mouse PEAR1 (NP_690012.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18781827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18781827 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18781827 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3209
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica PEAR1
Número de acceso NP_690012.2
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3118 bp
ID de gen (Entrez) 375033
Alias de gen JEDI, platelet endothelial aggregation receptor 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg