missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse PD-1 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18758348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18758348 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18758348 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB7738R100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal specifically detects PD-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PD-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 766104
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q02242
Alias de gen CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1, PD1hPD-l, PDCD1, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Símbolos de los genes PDCD1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-1 Leu25-Gln167 Accession # Q02242
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5133
Especificidad de la prueba Detects mouse PD-1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human PD-1 is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.