Learn More
Mouse pancreas tissue lysate - total protein, 1 mg
Código de producto. 32152954 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Tamaño de la unidad
32152954 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32152954 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab293631mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Mouse pancreas cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: pancreas
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot