Learn More
R&D Systems™ Mouse Osteoprotegerin (AAH49782.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Osteoprotegerin/TNFRSF11B |
| Número de acceso | AAH49782.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1219 bp |
| ID de gen (Entrez) | 4982 |
| Alias de gen | OCIF, OCIFMGC29565, OPG, OPGtumor necrosis factor receptor superfamily member 11 B, Osteoclastogenesis inhibitory factor, Osteoprotegerin, TNFRSF11B, TR1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 b |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Mostrar más |