Learn More
R&D Systems™ Mouse Opticin (NP_001153892.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18442230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18442230 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18442230 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3464
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Opticin
Número de acceso NP_001153892.1
ID de gen (Entrez) 26254
Alias de gen oculoglycan, Oculogylcan, OPT, OPTC, opticin
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg