missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Oncostatin M (OSM) Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Mouse Oncostatin M (OSM) Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Oncostatin M/OSM in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 7.81 - 500pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 4.7pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Mouse OSM |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 18413 |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?