missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse NFIL3/E4BP4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18729527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18729527 25 μg 25 microlitros
18702228 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18729527 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB8888SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NFIL3 Monoclonal specifically detects NFIL3 in Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFIL3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1218A
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen O08750
Alias de gen E4BP4, E4BP4IL3BP1, IL3BP1, Interleukin-3 promoter transcriptional activator, Interleukin-3-binding protein 1, NF-IL3A, NFIL3AE4 promoter-binding protein 4, nuclear factor interleukin 3 regulated protein, nuclear factor interleukin-3-regulated protein, nuclear factor, interleukin 3 regulated, Transcriptional activator NF-IL3A
Símbolos de los genes Nfil3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse NFIL3/E4BP4 Lys140-Arg462 Accession # O08750
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4783
Especificidad de la prueba Detects NFIL3/E4BP4 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.