Learn More
Invitrogen™ Mouse MIP-2 (CXCL2) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
Producida por monocitos activados y neutrófilos, y se expresa en sitios de inflamación. Quimiocina hematorreguladora que, in vitro, suprime la proliferación de células progenitoras hematopoyéticas. GRO-beta(5-73) muestra una actividad hematopoyética altamente potenciada.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10889 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 20310 |
| Símbolo de gen | Cxcl2 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |