Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para Mif de ratón
Código de producto. 16881616 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16881616 Ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16881616 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE1002796T
KE10027 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para MIF se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de MIF endógeno.
  • El factor inhibidor de la migración de macrófagos (FOMIN) es un regulador ascendente de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa que se expresa ampliamente y que exhibe actividades similares a la quimiocinas.
  • El FOMIN juega un papel en la patogénesis de enfermedades inflamatorias, como la aterosclerosis, la artritis reumatoide, la sepsis, el asma, Y síndrome de dificultad respiratoria aguda.
  • El MIF se expresa por el miocardio isquémico y puede mostrar un papel cardioprotector general durante la lesión de I/R.
  • El FOMIN regula los procesos inflamatorios mediante el reclutamiento de células inmunitarias, la amplificación de la producción de citoquinas, la inhibición de la apoptosis y la contraregulación de la acción inmunosupresora de los glucocorticoides.
Especificaciones
Número de acceso NP_034928
Intervalo del ensayo De 31,25 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2,3 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Ratón
ID de gen (Entrez) 17319
Especie del huésped Ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P34884
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse Mif ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine