Learn More
R&D Systems™ Mouse mGluR8 (NP_032200) VersaClone cDNA
Código de producto. 18738299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18738299 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18738299 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2774
Specifications
Número de acceso NP_032200
ID de gen (Entrez) 2918
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Especie Mouse
Cantidad 10 μg