Learn More
R&D Systems™ Mouse mGluR7 (NP_796302.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | mGluR7 |
| Número de acceso | NP_796302.2 |
| ID de gen (Entrez) | 2917 |
| Alias de gen | FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, GPRC1G, GRM7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Mouse |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |